Documenti fondamentali
CLS614065
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
top I.D. 65 mm
Sinonimo/i:
Corning® 6140
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
Produttore/marchio commerciale
Corning 6140-65
D.E. stelo
8 mm
D.I. sommità
65 mm
Descrizione generale
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)