Documenti fondamentali
SLW1450/10D
Pyrex® Evaporating dish
320 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1450/10D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat base
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1450/10D
Altezza
65 mm
Diametro
115 mm
Diam. piastra
115 mm
Capacità
320 mL
Descrizione generale
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)