Z325384
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 50 mL, two marks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
Descrizione
partial delivery
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29738
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
According to DIN EN ISO 648.
Altre note
BR29738 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.