Documenti fondamentali
CLS563010
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 5630-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Hexagonal base. Designed in accordance with recommendations of the Committee of Microchemical Apparatus, Analytical Division of ACS, Reference: ASTM 237.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)