CLS5564050
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Giunto
joint stopper9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 55640-50
Corning 55640
tol. measuring range
0.05 mL
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS5564050-6EA | 4061831700954 |
CLS5564050-12EA | 4061831700947 |
CLS5564050-1EA |