Z684554
Ace Rotary Evaporator Vial Adapter Kit
FETFE® O-ring, adapter joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
Adapter Kit for Vials, Rotary Evaporator Adapter Kit, Vial Adapter Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
FETFE® O-ring
Giunto
joint: ST/NS adapter29/32
Descrizione
PTFE adapters with #15 Ace-Thred™ to GPI vial thread, sizes 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-410
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 13290-65
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z684554-1EA | 4061832353203 |