Key Documents
CLS2480600
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 600 mm, joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
laboratory condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS29/42
Produttore/marchio commerciale
Corning 2480-600
Lunghezza camicia
600 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)