CDS003920
1,2,4,5-tetrahydro-benzo[e][1,4]diazepin-3-one
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C1CNc2ccccc2CN1
InChI
1S/C9H10N2O/c12-9-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-11-9/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
YDCUQJVYYWANPZ-UHFFFAOYSA-N