Documenti fondamentali
C49909
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(c(Cl)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)