Key Documents
C42203
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12ClNO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.08
Beilstein:
3684083
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
180-185 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)