C23403
3-Chlorobenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.563 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Punto di fusione
9-12 °C (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C23403-100G | 4061833475683 |
C23403-500G | 4061837380259 |
C23403-25G | 4061833475690 |
C23403-5KG |