Documenti fondamentali
C112100
Sigma-Aldrich
cis,cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
C5H6(CO2H)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O8/c10-6(11)2-1-3(7(12)13)5(9(16)17)4(2)8(14)15/h2-5H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t2-,3+,4-,5+
WOSVXXBNNCUXMT-VERZDPOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)