Documenti fondamentali
728098
Sigma-Aldrich
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Beilstein:
2049007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
132-136 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)