136891
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Sinonimo/i:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Stato
flakes
Punto di fusione
97-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC=CC[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6+
KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A curing agent for epoxides.
- A chemical modifier in the modification of polystyrene via Friedel-Crafts acylation for enhancing the thermal stability of the polymer.
- A reactant for the synthesis of cis-tetrahydroisoindole-1,3-dione derivatives and cyclic diimides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
156 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?