BR781411
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Sinonimo/i:
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless wells
polypropylene
Descrizione
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Caratteristiche
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible, clear
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781411
tecniche
PCR: suitable
Misura
24 well
Dimensione pozzetto
0.2 mL
Volume d’esercizio
200 μm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)