BR781416
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, white
Sinonimo/i:
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
white
white wells
Descrizione
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Caratteristiche
skirt: no
no skirt
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781416
tecniche
PCR: suitable
Misura
48 well
Volume d’esercizio
200 μm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Fits all common thermal cycler
- Raised well edges protect against cross-contamination
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781416-20EA | 4061831867381 |