Documenti fondamentali
AXYPCR96C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
200 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Compatibilità
suitable for (Statagene MX4000)
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYPCR96C