BR76005
BRAND® spring clip
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
Sinonimo/i:
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
zinc-plated steel
Descrizione
zinc/PE-coated steel
Produttore/marchio commerciale
BRAND 76005
Foro
2.5 mm
Misura
6 mm , Grip
Descrizione generale
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)