Documenti fondamentali
BR55646
BRAND® conical joint clip
polyoxymethylene, for NS 29/32
Sinonimo/i:
Conical joint stopper
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiali
polyoxymethylene
red
Descrizione
Operating temperature up to 150 °C
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 55646
Categorie correlate
Descrizione generale
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability. Outstanding chemical resistance.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR55646-1EA4061831857436