BR23876
BRAND® spare pump top for compact titration apparatus
amber borosilicate glass 3.3
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber borosilicate glass 3.3
Descrizione
outer diameter olive 7 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23876
Lunghezza totale
185 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)