BR23723
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 25 mL, amber
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glass
amber
Descrizione
SILBERBRAND
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23723
Lunghezza
390 mm
Misura
25 mL
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)