Documenti fondamentali
BR23756
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
Schellbach stripe
graduated in white
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23756
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Dimensioni bottiglia
1000 mL
Dimens. buretta
25 mL
Descrizione generale
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR23756-1EA4061831864779