Documenti fondamentali
B83401
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α-Bromo-o-xylene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.06
Beilstein:
636333
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-20 °C (lit.)
Densità
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3