B81204
Bromosuccinic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Bromobutanedioic acid, 2-Bromosuccinic acid, DL-Bromosuccinic acid, Monobromosuccinic acid
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B81204-25G | 4061831811919 |
B81204-100G | 4061831832594 |
B81204-5G |