Key Documents
105473
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
98%
Sinonimo/i:
meso -Dibromosuccinic acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.88
Beilstein:
1725173
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
288-290 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)