232416
Chlorosuccinic acid
96%
Sinonimo/i:
2-Chlorobutanedioic acid
Saggio
96%
Impurezze
4% fumaric acid
Punto di fusione
150-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges