B67406
5-Bromo-2-furoic acid
99%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-furancarboxylic acid
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?