Documenti fondamentali
B64202
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dimethylphenol
99%
Sinonimo/i:
4-Bromo-3,5-xylenol
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)