Key Documents
B72809
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylphenol
96%
Sinonimo/i:
2-Bromo-p-cresol
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Densità
1.547 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)