Documenti fondamentali
B28656
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxytryptamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
5-(phenylmethoxy)indole-3-ethanamine monohydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
260-263 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H18N2O.ClH/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13;/h1-7,10-11,19H,8-9,12,18H2;1H
IUWVJCIEWSQGHH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Indole alkaloid-based compounds for drug discovery
  • Serotonin 5-HT6 receptor ligands
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Serotonina powder
Sigma-Aldrich
H9523
Serotonina
Maki Tsumura et al.
PloS one, 8(12), e82233-e82233 (2013-12-21)
Odontoblasts produce dentin during development, throughout life, and in response to pathological conditions by sensing stimulation of exposed dentin. The functional properties and localization patterns of transient receptor potential (TRP) melastatin subfamily member 8 (TRPM8) and ankyrin subfamily member 1