ALD00612
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide
≥95%
Sinonimo/i:
Yu MPAAM ligand
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@H](CN(C)C)Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-11(16)14-13(10-15(2)3)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,14,16)/t13-/m0/s1
PXPSPBKAWKBCMJ-ZDUSSCGKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)