Documenti fondamentali
ALD00378
Sigma-Aldrich
Wasa-Yu MPAA Ligand
Sinonimo/i:
(S)-3-(2,6-Difluorophenyl)-2-((((4-(trichloromethyl)heptan-4- yl)oxy)carbonyl)amino)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22Cl3F2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.73
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
P. ebollizione
521.1 °C±50.0 °C
Densità
1.365 g/cm3±0.06 g/cm3
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)[C@@H](NC(OC(CCC)(CCC)C(Cl)(Cl)Cl)=O)CC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C18H22Cl3F2NO4/c1-3-8-17(9-4-2,18(19,20)21)28-16(27)24-14(15(25)26)10-11-12(22)6-5-7-13(11)23/h5-7,14H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-/m0/s1
MYNBDMWXOQDYED-AWEZNQCLSA-N
Applicazioni
The Wasa-Yu MPAA Ligand has been reported by Yu and coworkers to promote the enantioselective C-H activation of cyclopropanes. This transformation is carried out through the coupling of organoboron reagents using palladium-mediated catalysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)