ALD00466
sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5Cl2NaO2S
Peso molecolare:
247.07
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
O=S(CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)O[Na]
InChI
1S/C7H6Cl2O2S.Na/c8-6-2-1-5(4-12(10)11)7(9)3-6;/h1-3H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
QZBRLPYMALKZDY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Note legali
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)