Documenti fondamentali
ALD00434
Sigma-Aldrich
Sodium cyclohexanesulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NaO2S
Peso molecolare:
170.21
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
O=S(O[Na])C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
VKOSCBDFLPBMCB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)