Documenti fondamentali
ALD00432
Sigma-Aldrich
Sodium propane-1-sulfinate
Sinonimo/i:
Baran Diversinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NaO2S
Peso molecolare:
130.14
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
248-253 °C
Stringa SMILE
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)