ALD00178
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.476
Densità
1.421 at 25 °C
Stringa SMILE
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106.67 °C