A88204
m-Anisidine
97%
Sinonimo/i:
3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.581 (lit.)
P. eboll.
251 °C (lit.)
Punto di fusione
−1-1 °C (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The synthesis of N-substituted-3-chloro-2-azetidinones, which are potential anthelmintic agents.
- Rhodium-catalyzed synthesis of indoles and copper-catalyzed synthesis of benzimidazoles.
- In the preparation of azocalix[4]arene dyes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?