Documenti fondamentali
94070
Sigma-Aldrich
2-Undecanol
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl nonyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.31
Beilstein:
1719795
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.437
P. ebollizione
130-131 °C/28 mmHg (lit.)
229-231 °C (lit.)
Densità
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohammad Asadi et al.
Journal of separation science, 38(14), 2510-2516 (2015-05-09)
A novel and simple method based on solidified floating organic drop microextraction followed by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection has been developed for simultaneous preconcentration and determination of phenobarbital, lamotrigine, and phenytoin in human plasma and urine samples. Factors