939765
Tri(ethylene glycol) (N-hydroxyethoxy)ethyl methacrylamide
contains 200 ppm MEHQ
Sinonimo/i:
Hydrogels
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid (Viscous Liquid or Paste)
Livello qualitativo
contiene
200 ppm MEHQ
Colore
colorless to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(C)=C)NCCOCCOC(C)OCCOCCOCCOC(C)OCCOCCNC(C(C)=C)=O
InChI
1S/C26H48N2O10/c1-21(2)25(29)27-7-9-31-13-17-35-23(5)37-19-15-33-11-12-34-16-20-38-24(6)36-18-14-32-10-8-28-26(30)22(3)4/h23-24H,1,3,7-20H2,2,4-6H3,(H,27,29)(H,28,30)
CQIHNSAQHHTPKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Targeted drug delivery application
- Controlled or sustained drug delivery
- As a pH clevable crosslinker
- Polyacetal polymer synthesis
- Stimuli responsive hydrogels
Caratteristiche e vantaggi
- Unique degradation mechanism -Degrades in acidic condition and produces neutral degradation products
- Water soluble
- Biodegradable and biocompatible
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)