936227
Poly(propylene fumarate)
contains contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
PPF
About This Item
Formula condensata:
C3H8O2(C7H8O4)n
Codice UNSPSC:
13111057
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid (Paste)
Livello qualitativo
contiene
contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
Colore
colorless, White
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Poly(propylene fumarate) (PPF), a biodegradable polyester, contains unsaturated fumarate group which allows cross-linking of the polymer into a covalent polymer network and has been widely investigated for tissue engineering applications due to adjustable biodegradability, biocompatibility and mechanical performance.
Applicazioni
- A degradable scaffold material for bone tissue engineering
- Cross-linkable scaffolds synthesis
- In the drug delivery system
Caratteristiche e vantaggi
- Better biocompatibility and biodegradability
- Unsaturated fumarate sites for crosslinking
- Upon hydrolysis of PPF′s ester linkage, it degrades into biocompatible and excretable fumaric acid and propylene glycol
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)