938661
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide
contains MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
N Methacrylamide, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-2-methyl-2-propenamide, Cross linkers, Drug delivery crosslinker, HEEMAM, HEOEMA, Polyacetals, Stimuli-responsive, Trigger cleavable crosslinker, Water-soluble crosslinker
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid (or paste)
Livello qualitativo
contiene
MEHQ as inhibitor
Colore
yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Targeted drug delivery application
- Water soluble and cross linkable
- Stimuli-responsive hydrogels *
- Radical polymerization
Caratteristiche e vantaggi
- Water soluble and high water absorption
- Biodegradable and biocompatible
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)