GBL654008
Grace Bio-Labs SecureSeal™ imaging spacer
8 wells, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
Sinonimo/i:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
adhesive/adhesive
colorless
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 654008
diam. × spessore
9 mm × 0.12 mm
Lungh. × largh. esterne
25 mm × 25 mm
Pozzetti
8
Descrizione generale
Applicazioni
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)