Documenti fondamentali
936391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-OH
≥95%
Sinonimo/i:
2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)acetamido]acetic acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycine (ACI), Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl- (9CI, ACI), Glycine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl]- (ZCI)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(20-10-18(23)24)9-21-19(25)26-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
FBKUOPULLUJMOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fmoc-Gly-Gly-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Altre note
Chemical Biology Tools
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/MB/C0MB00074D#!divAbstract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)