936197
AdQPhos Pd G3
Sinonimo/i:
AdQPhos G3 Palladacycle, AdQPhos Palladacycle
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
(palladium)
phosphine
Stringa SMILE
CS(O[Pd]1([P](C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)(C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)c8cccc8)[NH2]C(C=CC=C9)=C9C%10=C1C=CC=C%10)(=O)=O.c%11(C%12=CC=CC=C%12)c(C%13=CC=CC=C%13)c(C%14=CC=CC=C%14)c(C%15=CC=CC=C%15)c%11C%16=CC=CC=C%16.[Fe]
Descrizione generale
Further, by merging with micellar catalysis, this catalytic system demonstrated the feasibility of enabling α-arylation reactions under mild aqueous conditions. This approach provides an environmentally benign alternative to toxic/hazardous solvents like 1,4-dioxane or NMP, bringing modern organic synthesis closer to being ideally sustainable.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)