934755
NMC622
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC 622 cathode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum substrate
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Descrizione
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
Stato
sheet
Composizione
Active material loading, ≥85%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
Spessore
60 μm , excluding current collector
Dimensione particelle
10-13 μm (active material characteristic)
Capacità
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
934755-1EA | 4065270327192 |