916137
Lithium phosphorus sulfur chloride (LPSCl) powder
battery grade
Sinonimo/i:
Argyrodite solid electrolyte
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
PM
Mw 268.40 g/mol
Composizione
Li6PS5Cl
Conducibilità
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
Densità
1.64 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High Ionic Conductivity
- Consistent Particle Size
- Wide Electrochemical Window
- Compatible with Lithium Metal Anodes
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)