933708
Lithium difluorophosphate
≥99% trace metals basis, acid ≤ 200 ppm, battery grade
Sinonimo/i:
LiDFP, LiF2PO2, Lithium difluorophosphinate, Lithium phosphorodifluoridate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
acid ≤ 200 ppm
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤200 ppm acid
Cationi in tracce
Ca: ≤5 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤5 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)