Documenti fondamentali
932663
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
BCP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.45
Beilstein:
306714
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.23
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Descrizione
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
Saggio
≥99% (HPLC)
Perdita
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
Punto di fusione
279-283 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
277 nm
Fluorescenza
λem 386 nm±10 nm in THF
Energia dell’orbitale
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
Stringa SMILE
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)