699152
Bathocuproine
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
BCP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
279-283 °C (lit.)
285 °C (DSC)
λmax
277 nm
Fluorescenza
λem 386 nm in THF
Energia dell’orbitale
HOMO 7 eV
LUMO 3.5 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/TCTA/mCP:Firpic (6%)/BCP/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
Silylethyne-Substituted Pentacenes
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.