Documenti fondamentali
929743
Sigma-Aldrich
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H22BF14IrN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1011.59
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
Applicazioni
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)